Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Descripción
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
- Independiente
- Tubos no estériles
10 ml:
- Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
- Fondo redondo con faldón
- Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
- Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
- Fondo cónico con faldón
- Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
- Para transporte general
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| N.º por caja | 2000/Cs. |
| Modelo | Con faldón, fondo redondo |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |