Learn More
Marienfeld Superior™ Tubos capilares de vidrio para microhematocrito
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 μl
75 μl
Diámetro interior (métrico):
1,1-1,2 mm
De 0,9 a 1,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Fabricados de vidrio de alta calidad
- Conforme con DIN ISO 12 772
- Disponible con y sin heparina
- El extremo con código de color es pulido por fuego para reducir el desgaste de la centrífuga
- Para uso único
- En tubos distribuidores de 100 piezas, por cartones de 10 tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo capilar |
| Aditivo | Heparina de sodio |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 60 μl |
| Diámetro interior (métrico) | De 0,9 a 1,0 mm |
| Cantidad | 10x100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación de sangre |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Certificaciones/conformidad | Con marca CE (IVD) |