Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Código de producto. 10673002
Change view
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,80 mm
0,80 mm
0,95 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10673002 75 mm 1,30 mm paquete de 1000
10769191 70 mm 0,80 mm paquete de 1000
10673192 75 mm 0,80 mm paquete de 1000
10033961 80 mm 0,80 mm paquete de 1000
10355511 90 mm 0,80 mm paquete de 1000
10253861 120 mm 0,80 mm paquete de 1000
10720233 60 mm 0,95 mm paquete de 1000
10223531 90 mm 0,95 mm paquete de 1000
10006854 100 mm 0,95 mm paquete de 1000
10380182 120 mm 0,95 mm paquete de 1000
10009760 70 mm 1,15 mm paquete de 1000
10613202 120 mm 1,15 mm paquete de 1000
10029770 150 mm 1,15 mm paquete de 1000
10089650 70 mm 1,30 mm paquete de 1000
10009750 100 mm 1,30 mm paquete de 1000
10161721 70 mm 1,55 mm paquete de 1000
10223341 75 mm 1,55 mm paquete de 1000
10409712 80 mm 1,55 mm paquete de 1000
10089730 90 mm 1,55 mm paquete de 1000
10233671 100 mm 1,55 mm paquete de 1000
10059720 120 mm 1,55 mm paquete de 1000
21 options
Código de producto. 10673002
Marca: Hirschmann™ 9211775
Excelentes para el análisis del punto de fusión en el laboratorio
  • Tubos capilares
  • Con un extremo cerrado
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Melting Point Determination Tube, One End Closed
Diámetro interior (métrico) 1,30 mm
Longitud del tubo (métrico) 75 mm
Cantidad 10 x 100/Pk.