Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Código de producto. 10223531
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,80 mm
0,80 mm
0,95 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10223531
Marca: Hirschmann™ 9211390
Excelentes para el análisis del punto de fusión en el laboratorio
  • Tubos capilares
  • Con un extremo cerrado
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Melting Point Determination Tube, One End Closed
Diámetro interior (métrico) 0,95 mm
Longitud del tubo (métrico) 90 mm
Cantidad 10 x 100/Pk.