Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos capilares
- Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Código de producto. 10223341
Change view
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,80 mm
0,80 mm
0,95 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
| Código de producto. | Longitud del tubo (métrico) | Diámetro interior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10223341 | 75 mm | 1,55 mm | paquete de 1000 |
| 10769191 | 70 mm | 0,80 mm | paquete de 1000 |
| 10673192 | 75 mm | 0,80 mm | paquete de 1000 |
| 10033961 | 80 mm | 0,80 mm | paquete de 1000 |
| 10355511 | 90 mm | 0,80 mm | paquete de 1000 |
| 10253861 | 120 mm | 0,80 mm | paquete de 1000 |
| 10720233 | 60 mm | 0,95 mm | paquete de 1000 |
| 10223531 | 90 mm | 0,95 mm | paquete de 1000 |
| 10006854 | 100 mm | 0,95 mm | paquete de 1000 |
| 10380182 | 120 mm | 0,95 mm | paquete de 1000 |
| 10009760 | 70 mm | 1,15 mm | paquete de 1000 |
| 10613202 | 120 mm | 1,15 mm | paquete de 1000 |
| 10029770 | 150 mm | 1,15 mm | paquete de 1000 |
| 10089650 | 70 mm | 1,30 mm | paquete de 1000 |
| 10673002 | 75 mm | 1,30 mm | paquete de 1000 |
| 10009750 | 100 mm | 1,30 mm | paquete de 1000 |
| 10161721 | 70 mm | 1,55 mm | paquete de 1000 |
| 10409712 | 80 mm | 1,55 mm | paquete de 1000 |
| 10089730 | 90 mm | 1,55 mm | paquete de 1000 |
| 10233671 | 100 mm | 1,55 mm | paquete de 1000 |
| 10059720 | 120 mm | 1,55 mm | paquete de 1000 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10223341
Marca: Hirschmann™ 9212375
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubos capilares
- Con un extremo cerrado
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Melting Point Determination Tube, One End Closed |
| Diámetro interior (métrico) | 1,55 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 75 mm |
| Cantidad | 1 x 1000/Pk. |