Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,80 mm
0,80 mm
0,95 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Tubos capilares
- Con un extremo cerrado
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Melting Point Determination Tube, One End Closed |
| Diámetro interior (métrico) | 1,55 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 90 mm |
| Cantidad | 4 x 250/Pk. |