Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Código de producto. p-7162720
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,95 mm
1,15 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,30 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10305471
Marca: Hirschmann™ 9201360
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Ambos extremos abiertos
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Capillary Tubes, Both Ends Open
Diámetro interior (métrico) 0,95 mm
Longitud del tubo (métrico) 60 mm
Cantidad 10 x 100/Pk.