Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,95 mm
1,15 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,30 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Ambos extremos abiertos
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Capillary Tubes, Both Ends Open |
| Diámetro interior (métrico) | 1,30 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 10 x 100/Pk. |