Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
1,35 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,55 mm
1,75 mm
2,35 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Tubos capilares
- Disponibles en una gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0.8 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del punto de fusión |
| Estilo del tubo | Un extremo cerrado |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tipo | Tubo capilar |