Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Código de producto. 10645214
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
1,35 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,55 mm
1,75 mm
2,35 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 10645214
Marca: Hirschmann™ 9211375
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para el análisis del punto de fusión en el laboratorio. Los tubos capilares para la determinación del punto de fusión con un extremo cerrado Hirschmann Instruments™ están fabricados con vidrio transparente.
  • Tubos capilares
  • Disponibles en una gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,95 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,35 mm
Para utilizar con (aplicación) Determinación del punto de fusión
Estilo del tubo Un extremo cerrado
Longitud (métrico) 75 mm
Tipo Tubo capilar