Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Descripción
- Ambos extremos abiertos
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,95 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,35 mm |
| Estilo del tubo | Ambos extremos abiertos |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Tipo | Tubo capilar |