Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
1 mm
1,35 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,55 mm
2,35 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
250 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Ambos extremos abiertos
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1 mm |
| Estilo del tubo | Ambos extremos abiertos |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Tubo capilar |