Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Description
- Ambos extremos abiertos
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 0.95 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,35 mm |
| Estilo del tubo | Both ends open |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Tubo capilar |