Learn More
IKA™ Conjunto capilar
Código de producto. 17563636 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
:
Capilar; incluye: Cuatro tamaños diferentes
Código de producto.
17563636 Capilar; incluye: Cuatro tamaños diferentes
1 options
Código de producto. 17563636
Marca: IKA™ 0020103091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El capilar se utiliza para regular el intervalo de caudal. Está determinado por el tamaño del capilar y la viscosidad del disolvente.
  • Para regular el intervalo de caudal.
  • Está determinado por el tamaño del capilar y la viscosidad del disolvente.
  • El conjunto contiene tubos capilares con cuatro tamaños diferentes.
  • Contenido de la entrega
    • Conjunto capilar/ 125 μm/ 50 mm
    • Conjunto capilar/ 125 μm/ 100 mm
    • Conjunto capilar/ 180 μm/ 50 mm
    • Conjunto capilar/ 250 μm/ 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Cuatro tamaños diferentes