Learn More
Capecitabine, MedChemExpress
Código de producto. 16460758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16460758 5 g 5 g
16402039 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16460758
Marca: Medchem Express HYB0016
MedChemExpress Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capecitabine
CAS 154361-50-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22FN3O6
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (695.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (92.75 mM)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N=C(C(F)=C2)NC(OCCCCC)=O)=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 359.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.35
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death