Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Cap strip, for PCR tubes, strips of eight flat caps
Código de producto. 15353139
Código de producto. 15353139
Marca: Thermo Scientific™ ABgene™ AB0784RMP340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile 0.2mL strip tubes
  • Certified DNase, RNase and human DNA free
  • Domed and flat available
  • Ultra clear model available for QPCR and fluorescence applications
  • Compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes
Cap style: Flat