missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CANT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17237473 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17237473 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17237473

Marca: Invitrogen™ PA5114708

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CANT1.

This protein encoded by this gene belongs to the apyrase family. It functions as a calcium-dependent nucleotidase with a preference for UDP. Mutations in this gene are associated with Desbuquois dysplasia with hand anomalies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CANT1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CANT1
N.º de referencia del gen Q8K4Y7, Q8VCF1, Q8WVQ1
Alias de gen 5830420C20Rik; Apy1h; apyrase 1, homolog (C. lectularius); apyrase homolog; Ca2+-dependent endoplasmic reticulum nucleoside diphosphatase; calcium activated nucleotidase 1; Cant1; D11Bwg0554e; DBQD; DBQD1; EC 3.6.1.6; ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8; Entpd8; galectin-3-binding protein; soluble calcium-activated nucleotidase 1; lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein; LGALS3BP; micromelic dwarfism with vertebral and metaphyseal abnormalities and advanced carpotarsal ossification; putative MAPK-activating protein PM09; Putative NF-kappa-B-activating protein 107; SCAN1; SCAN-1; SHAPY; soluble Ca-activated nucleotidase, isozyme 1; soluble calcium-activated nucleotidase 1; soluble calcium-activated nucleotidase SCAN-1; srapy
Símbolos de los genes CANT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CANT1(Accession Q8WVQ1), corresponding to amino acid residues P64-D114.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124583, 246272, 76025
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.