Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske para líquidos transparentes (certificado UKAS ISO 17025)
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
- Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de viscosidad | De 100 a 500 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | 0,5 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
| Incluye | Calibración UKAS ISO 17025 |
| Tamaño | 350 |
Tiempo de espera: 8 semanas