Learn More
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18362852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18362852 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18362852
Marca: Bio-Techne NBP314554
Rabbit Polyclonal Antibody
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Polyclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from N-Terminus extracellular domain of human Cannabinoid R1/CB1/CNR1.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.