Learn More
behr Labor-Technik™ Recipiente con tapón roscado y aprobación UN, HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 l
30 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipientes blancos de polietileno de alta densidad
- Certificado UN
- Tapón de rosca
- Aptos para productos peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 25 l |
| Certificaciones/conformidad | Certificado UN |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Blanco |
| Descripción | Recipiente de polietileno de 25 l, blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte y el almacenamiento de mercancías peligrosas |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Mostrar más |