missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Canine TNF-alpha Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18068331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18068331 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18068331

Marca: R&D Systems BAF1507

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TNF-alpha Polyclonal specifically detects TNF-alpha in Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF-alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
N.º de referencia del gen P51742
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Símbolos de los genes TNF
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant canine TNF-alpha Val77-Leu233 Accession # P51742
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7124
Especificidad de la prueba Detects canine TNF-alpha in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, approximately 40% cross-reactivity with recombinant human TNF-alpha and recombinant rhesus macaque TNF-alpha is observed, less than 2% cross-reactivity with recombinant porcine (rp) TNF-alpha is observed, and less than 0.5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) TNF-alpha , recombinant rat (rr) TNF-alpha , recombinant cotton rat (rcr) TNF-alpha , and recombinant equine TNF-alpha is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.