missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Canine RAGE ELISA Kit

Código de producto. p-7219236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17104799 5 x 96 pruebas cada uno
17184333 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17104799

Marca: Invitrogen™ EC14RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

La RAGE canina cuantifica la RAGE canina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la RAGE canina natural y recombinante.

The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is a gene located on human chromosome 6p21.3, encoding a transmembrane receptor belonging to the immunoglobulin superfamily. RAGE is expressed in various tissues, with significant levels in the lungs, and plays a crucial role in cellular signaling and inflammation. As a receptor, RAGE binds multiple ligands, including advanced glycation end-products (AGEs), amyloid-beta peptide, high mobility group box 1 (HMGB1), and S100/calgranulin proteins, facilitating diverse pathological processes like inflammation, cancer progression, and neurodegeneration. The interaction between RAGE and its ligands triggers intracellular signaling pathways such as NF-kB activation, leading to inflammatory responses and oxidative stress. In the context of chronic diseases like diabetes, Alzheimer's, and cardiovascular diseases, RAGE is a critical mediator, linking metabolic disturbance to cellular dysfunction. Therapeutic targeting of RAGE signaling is under investigation, aiming to mitigate its contribution to inflammatory and degenerative diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Receptor avanzado de producto final de glicosilación; receptor avanzado de productos finales de glicosilación; receptor avanzado específico de producto final de glicosilación; variante 2 avanzada de receptor específico de producto final de glicosilación; variante 3 avanzada de receptor específico de producto final de glicosilación; variante 4 avanzada de receptor específico de producto final de glicosilación 5; AGER; Rage; isoforma de RAGE NtRAGE-delta; isoforma de RAGE; RAGE-esRAGE; delta de isoforma; RAGE; RAGE; delta de esRAGE; GIA; Rage/AGER; RAGE-4 ORF3; receptor para la variante 20 de productos finales de glicosilación avanzada; receptor para productos finales de glicosilación avanzada; SCARJ1; sRAGE
Intervalo del ensayo De 16 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 16 pg/mL
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Canine
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Alias de gen advanced glycation end product receptor; advanced glycation end-product receptor; advanced glycation end-products receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 2; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 3; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 4; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 5; advanced glycosylation end-product specific receptor; Ager; MAPK/MAK/MRK overlapping kinase; MOK; MOK protein kinase; RAGE; RAGE isoform NtRAGE-delta; RAGE isoform sRAGE-delta; RAGE/AGER; RAGE1; RAGE-1; RAGE-4 ORF3; receptor for advanced glycation endproducts; receptor for advanced glycation end-products variant 20; receptor for advanced glycosylation end products; receptor of advanced glycosylation end products of proteins; immunoglobulin superfamily; MHC class II; MHC class III; renal cell carcinoma antigen; renal tumor antigen 1; SCARJ1; sRAGE; STK30advanced glycation end product receptor; advanced glycation end-product receptor; advanced glycation end-products receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 2; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 3; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 4; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 5; advanced glycosylation end-product specific receptor; Ager; MAPK/MAK/MRK overlapping kinase; MOK; MOK protein kinase; RAGE; RAGE isoform NtRAGE-delta; RAGE isoform sRAGE-delta; RAGE/AGER; RAGE1; RAGE-1; RAGE-4 ORF3; receptor for advanced glycation endproducts; receptor for advanced glycation end-products variant 20; receptor for advanced glycosylation end products; receptor of advanced glycosylation end products of proteins; immunoglobulin superfamily; MHC class II; MHC class III; renal cell carcinoma antigen; renal tumor antigen 1; SCARJ1; sRAGE; STK30;
ID de gen (Entrez) 403168
Símbolo de gen AGER
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo RAGE
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.