Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GRO alfa/CXCL1 canina
Código de producto. p-7219246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17134809 5 x 96 pruebas cada uno
17874040 10 × 96 pruebas paquete de 10
17184343 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17134809
Marca: Invitrogen™ EC6RBX5
La GRO alfa/CXCL1 canina cuantifica la GRO alfa/CXCL1 canina en suero, plasma y sobrenadante.
La GRO alfa/CXCL1 canina cuantifica la GRO alfa/CXCL1 canina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la GRO alfa/CXCL1 canina natural y recombinante.
La CXCL1, CXCL2 y CXCL3, también conocidas como GRO alfa, GRO beta (MIP-2-alfa) y GRO gamma (MIP-2 beta), son miembros de la subfamilia CXC de las quimiocinas. Las proteínas CXCL1/2/3 maduras se unen con alta afinidad al receptor de la IL-8 tipo B y son potentes atrayentes y activadores de los neutrófilos. In vitro, las formas procesadas GRO-alfa(4-73), GRO-alfa(5-73) y GRO-alfa(6-73) muestran una actividad quimiotáctica 30 veces superior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Quimiocinas alfa; quimiocinas C Cmotif; quimiocinas C x C motif; quimiocinas CC motif; quimiocinas CCmotif; ligandos C-X-C; ligandos C-X-C; ligandos C-X-C (quimiocinas C-X-C) 1 (actividad estimulante del crecimiento del melanoma, alfa); Cinc1; CINC-1; CXC; Quimiocinas de motivo CXC; quimiocinas de motivo C-X-C 1; ligandos de quimiocinas C-X-C 1; CXCL; CXCL1; CXCL-1; quimioatrayente de neutrófilos inducido por citocinas 1; proteína secretora de fibroblastos; FSP; gro; GRO a; Gro a; Gro1; oncogén GRO1; oncogén GRO1 (actividad estimulante del crecimiento del melanoma, alfa); oncogén GRO1 (actividad estimulante del crecimiento del melanoma); Groa; Groa; Groalfa; GRO-alfa(1-73); GRO-alfa(4-73); Gro-alfa(5-73); GRO-alfa(6-73); proteína alfa regulada por crecimiento; Groa; factor sinérgico hematopoyético; HSF; KC; KC(5-72); KC/GR)-alfa; KC/GRO-alfa; KC-T; actividad estimulante del crecimiento del melanoma, alfa; actividad estimuladora del crecimiento del melanoma; actividad estimuladora del crecimiento del melanoma alfa; Mgsa; MGSA alfa; MGSA-a; N51; NAP3; NAP-3; proteína activadora de neutrófilos 3; proteína inducible de factor de crecimiento derivada de plaquetas KC; SCIB1; proteína secretora N51
Intervalo del ensayo De 5,4 a 350 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5,4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CXCL1 (GRO alfa)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min