Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GM-CSF canina
Código de producto. 17194799
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17194799
Marca: Invitrogen™ EC5RBX5
La GM-CSF canina cuantifica la GM-CSF canina en suero, plasma y sobrenadante.
La GM-CSF canina cuantifica la GM-CSF canina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la GM-CSF canina natural y recombinante.
El GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos) es un factor de crecimiento hematopoyético de 14,6 kDa que existe en formas biológicamente activas glicosiladas y no glicosiladas, y estimula el desarrollo de granulocitos, macrófagos, megacariocitos tempranos y células progenitoras eosinófilos. La forma activa de la proteína GM-CSF se encuentra fuera de la célula como un homodímero y el gen de GM-CSF se ha localizado en un grupo de genes relacionados en la región cromosómica 5q31, que se sabe que está asociado con eliminaciones intersticiales en el síndrome 5q y la leucemia mielógena aguda. Otros genes en el grupo incluyen los que codifican las interleucinas 4, 5 y 13. La capacidad del GM-CSF recombinante para aumentar la recuperación de células hematopoyéticas se ha convertido en uno de los aspectos prioritarios en el tratamiento terapéutico de los pacientes tras el trasplante de médula ósea. En estudios recientes se ha investigado el GM-CSF en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como artritis, enfermedad pulmonar intersticial relacionada con artritis, nefritis y psoriasis. En el SNC, se ha estudiado la reducción o neutralización de GM-CSF en la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) y la esclerosis múltiple (EM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Factor estimulante de colonias 2; factor estimulante de colonias 2 (granulocito-macrófago); factor estimulante de colonias; LCR; LCR2; Csfgm; Citoquina; gmCSF; Gm-CSF; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos 2; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; Molgramostina; puesto. GM-CSF; sargramostim
Intervalo del ensayo De 0,13 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,13 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P48749
Símbolo de gen CSF2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GM-CSF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min