Learn More
Invitrogen™ Canine Galectin-3 ELISA Kit
Descripción
Canine Galectin-3 quantitates canine Galectin-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine Galectin-3.
Lectina específica de galactosa que une la IgE. Puede mediar con la integrina alfa-3, beta-1 la estimulación por CSPG4 de la migración de las células endoteliales. Junto con el DMBT1, se necesita para la diferenciación terminal de células epiteliales columnares durante la embriogénesis temprana. En el núcleo: actúa como un factor de empalme pre-ARNm. Participa en respuestas inflamatorias agudas, como la activación y adhesión de neutrófilos, la quimioatracción de macrófagos monocitos, la opsonización de neutrófilos apoptóticos y la activación de mastocitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Lectina de 35 kDa; receptor avanzado de productos finales de glicanos 3; AGE-R3; lectina de unión a beta-galactósidos; proteína de unión a carbohidratos 35; CBP 35; CBP30; CBP-30; CBP35; epsilon BP; gal3; Gal-3; lectina específica de galactosa 3; proteína de unión de galactósido; GALBP; galectina 3; Galectina3; galectina-3; GALIG; GBP; proteína de unión IgE; Proteína de unión a IgE; L-29; L31; L-31; L-34; Lectina de unión a la galactósido L-34; proteína de unión a la laminina; soluble 3 de unión a la lectina galactósido; proteína soluble 3 de unión a la lectina; lectina L-29; lectina, unión a la galactosa, soluble 3; Lectina, soluble en unión a galactósido 3; lectina, unión a galactósido, soluble, 3; Lectina, unión galactósido, soluble, 3 (galectina 3); LGALS2; Lgals3; MAC2; Mac-2; antígeno Mac-2 |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P38486 |
| Símbolo de gen | LGALS3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |