missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Canine/Feline Parvovirus Monoclonal Antibody (CPVI-2AI)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11570103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11570103 250 μg 250 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11570103

Marca: Invitrogen™ MA182094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-82094 detects canine parvovirus (CPV) and feline panleucopenia virus (FPV), and will also cross-react with mink parvovirus. This antibody does not recognize canine adenovirus (type2), canine coronavirus, canine distemper, canine parinfluenza virus, feline leukaemia virus, or feline immunodeficiency virus This product does not require protein digestion pre-treatment of paraffin embedded sections. This product does not require antigen retrieval using heat treatment prior to staining of paraffin embedded sections. Mouse anti Canine/ Feline parvovirus antibody, clone CPV1-2A1 recognizes canine parvovirus (CPV) and feline panleucopenia virus (FPV).

CPV is reported to be a host range variant of FPV which emerged as a result of mutations of the viral capsid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Canine/Feline Parvovirus
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPVI-2AI
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with <0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen CPV; FPV; parvo
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Proprietary Immunogen.
Método de purificación Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.