missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Canine/Equine CD44 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18718869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18718869 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718869 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB5449SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Canine, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD44
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 69-S5
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q28284
Alias de gen CD44, CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCAM, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3, MDU3CDW44, MIC4, MIC4MGC10468, MUTCH-I, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Símbolos de los genes CD44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Canine marrow cells Accession # Q28284
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 960
Especificidad de la prueba Detects canine and equine CD44 in Flow Cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Canine, Equine
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.