missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Canine Decorin ELISA Kit

Código de producto. p-7219243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17174799 5 x 96 pruebas cada uno
17154343 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17174799 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC3RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Canine Decorin quantitates canine Decorin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine Decorin.

La decorina es un miembro de la familia de los proteoglicanos pequeños ricos en leucina (SLRP) junto con el biglicano. Se encuentra en la región interterritorial del cartílago, la decorina interactúa con el colágeno y otras proteínas de la matriz para regular la matriz cartilaginosa. Se ha demostrado que interactúa con la fibronectina, la trombospondina, el C1q, el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y el TGF-b. Se cree que la decorina también desempeña un papel en el ciclo celular de los condrocitos. El fragmento neoepítopo de la decorina tiene una secuencia de PKTLQE, y se genera por la escisión de MMP-3 o ADAMTS-4 en Glu154-Leu155 de la proteína central de la decorina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Proteoglicano óseo II; CCSCD; DC; Dcn; proteína DCN; DCN1C; preproteína isoforma decorina; proteoglicano de sulfato Dermatan-II; proteoglicano de sulfato dermatano-II (decorina); proteoglicanos de sulfato dermatano II; DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteína del núcleo proteoglicano; proteína del núcleo proteoglicano; unión de las fibras de colágeno tipo I y TGF-beta; decorina; similar al proteoglicano óseo II; similar a la decorina; SLRR1B; proteína pequeña rica en leucina 1 B; producto de proteínas sin nombre
Intervalo del ensayo De 3 a 600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q29393
Símbolo de gen DCN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Decorina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.