missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Canine CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Canine CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies canine CCL2/JE/MCP-1 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 15.60 - 1000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 10.8pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Canine MCP-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 403981 |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido