missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Canine CCL2/JE/MCP-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18742809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18742809 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18742809

Marca: R&D Systems MAB28171SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Canine samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL2/JE/MCP-1
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 280702
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.0 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P52203
Alias de gen C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, MCP-1, SCYA2, SMC-CF
Símbolos de los genes CCL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant canine CCL2/JE/MCP-1 Gln24-Pro101 Accession # P52203
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6347
Especificidad de la prueba Detects canine CCL2/JE/MCP-1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.