Learn More
Candesartan-d4, MedChemExpress
Código de producto. p-200099198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480818 5 mg 5 miligramos
16468418 10 mg 10 miligramos
16412089 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0205S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan-d4
CAS 1346604-70-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C24H16D4N6O3
Color Blanco
Sinónimo CV-11974-d4
SMILES [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H]
Peso molecular (g/mol) 444.48
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.48
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.