Learn More
Candesartan-d4, MedChemExpress
Descripción
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan-d4 |
| CAS | 1346604-70-3 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C24H16D4N6O3 |
| Color | Blanco |
| Sinónimo | CV-11974-d4 |
| SMILES | [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 444.48 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?