missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Candesartan Cilexetil, MedChemExpress

Código de producto. 16451689
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451689 1 g 1 g
16481866 500 mg 500 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451689

Marca: Medchem Express HY17505

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.

Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Candesartan Cilexetil
CAS 145040-37-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H34N6O6
Cantidad 1 g
Sinónimo TCV-116
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (81.88 mM)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)OC(OC(OC6CCCCC6)=O)C
Peso molecular (g/mol) 610.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.66
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.