Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para Campylobacter (Butzler)
Descripción
Mejore el aislamiento de las especies de Campylobacter en muestras fecales con el agar selectivo para Campylobacter Thermo Scientific™ (Butzler), recomendado para el aislamiento de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en muestras clínicas. El enriquecimiento de los medios mejora la inhibición de la flora de fondo, lo que optimiza la recuperación de las especies de Campylobacter, que proliferan como colonias de color gris planas.
El agar selectivo para Campylobacter (Butzler) se enriquece con una amplia variedad de antibióticos para inhibir la flora de fondo, como bacitracina, anfotericina y novobiocina.
- La sangre de carnero hemolizada suministra factor X (hemina) y otros factores de crecimiento necesarios
- La cefoperazona, trimetoprima, vancomicina y polimixina B del medio inhiben las Enterobacteriaceae, los estafilococos y las levaduras
- La cefoperazona mejora la supresión de las especies de Pseudomonas, lo que optimiza la recuperación de especies de Campylobacter de las muestras fecales
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar selectivo para Campylobacter (Butzler) |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5g ± 1g |
| Tipo de empaquetado | Envasado en un único envase con película de celulosa |
| Cantidad | 10/paq. |