missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Campylobacter jejuni Polyclonal Antibody, Biotin
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11598501
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11598501 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11598501 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA173133

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The PA1-73133 antibody reacts with Campylobacter species. The antiserum has not been absorbed & may react with related microorganisms. PA1-73133 has been successfully used in immunofluorescence applications. The PA1-73133 antibody was raised against whole C. jejuni cells; ATCC strain 29428. Recommended short term storage, up to 6 months, is liquid at 4°C. For longer term storage, aliquot and freeze.

Campylobacter jejuni is a species of curved, long rod-shaped, Gram-negative microaerophilic, bacteria commonly found in animal feces. It is one of the most common causes of human gastroenteritis in the world. C. jejuni is commonly associated with poultry and naturally colonizes the G1 tract of many bird species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Campylobacter jejuni
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 5 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen C. jejuni
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Whole C. jejuni cells; ATCC strain 29428.
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.