missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Campylobacter jejuni Monoclonal Antibody (E910J)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11555272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11555272 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11555272

Marca: Invitrogen™ MA17474

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The MA1-7474 antibody reacts with Campylobacter jejuni 100 kDa in bacterial and infected tissue samples. MA1-7474 has been successfully used in western blot and ELISA applications. The MA1-7474 antibody was raised against the C. jejuni 100 kDa antigen.

Campylobacter jejuni is a species of curved, long rod-shaped, Gram-negative microaerophilic, bacteria commonly found in animal feces. It is one of the most common causes of human gastroenteritis in the world. C. jejuni is commonly associated with poultry and naturally colonizes the G1 tract of many bird species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Campylobacter jejuni
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon E910J
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen C. jejuni
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C. jejuni native protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.