Learn More
Thermo Scientific™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated)
Código de producto. 10699744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10699744 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10699744
Marca: Thermo Scientific™ CM0739B
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis with Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base .
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis using Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated) when used with CCDA Selective Supplement SR0155. Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base is based on the original formulation described by Bolton et.al1 which was developed to replace blood with charcoal, ferrous sulphate and sodium pyruvate. For improved selectivity cephazolin in the formulation was replaced by cefoperazone as a selective agent2.
Los Campylobacter son microorganismos microaerófilos gramnegativos con forma de espiral que pueden estar presentes en leche cruda, aguas sin tratar, alimentos no tratados correctamente, mariscos, aves de corral y carnes poco hechas. El consumo humano de estos microorganismos puede traducirse en una amplia variedad de enfermedades clínicas, desde una colonización asintomática transitoria a una disentería grave. Los síntomas de la enteritis por Campylobacter incluyen diarrea, dolor de estómago, náuseas, fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. 
Utilice la base de agar selectivo sin sangre para Campylobacter para el aislamiento de especies de Campylobacter.
  • Selectivo: debido a la presencia de los agentes selectivos, como la cefoperazona y la anfotericina B, el medio es selectivo para Campylobacter
  • Adecuado para el aislamiento de especies de Campylobacter en muestras no clínicas tras el enriquecimiento en caldo Exeter3.
  • El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) del Reino Unido la recomienda como método validado para el aislamiento de Campylobacter de los alimentos.4
La morfología de las colonias de Campylobacter se puede utilizar como directriz para la identificación del nivel de la especie. Las cepas de Campylobacter jejuni producen colonias de propagación plana, húmedas y de color gris. Algunas cepas pueden tener una tonalidad verde o un aspecto seco, con o sin brillo metálico. Las cepas de Campylobacter coli suelen tener un color gris cremoso, humedad y una ligera elevación y con frecuencia producen colonias discretas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar selectivo sin sangre para Campylobacter
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11 l