Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptotecina
Código de producto. p-7082313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15484889 250mg 250 miligramos
15464889 1 g 1 g
15474889 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15484889
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62523.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente antitumoral citotóxico que inhibe la topoisomerasa I
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-4-7689
Sinónimo (S)-(+)-camptotecina
Especificaciones
Descripción Amarillo
Cantidad 250mg
Fórmula molecular C20H16N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,35g/mol
Punto de fusión 260 °C
Tipo de producto Reactivo de apoptosis
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Agente antitumoral citotóxico que inhibe la topoisomerasa I
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Camptothecin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Camptothecin