missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Campesterol, MedChemExpress

Código de producto. 16413926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413926 25 mg 25 miligramos
16470386 2 mg 2 miligramos
16461638 5 mg 5 miligramos
16429228 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413926

Marca: Medchem Express HYN1459

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.

Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Campesterol
CAS 474-62-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H48O
Cantidad 25 mg
Sinónimo (24R)-5-Ergosten-3β-ol
Información de solubilidad Ethanol : 9.09 mg/mL (22.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 400.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.68
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.