Learn More
Thermo Scientific Chemicals cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI 5-24)
Código de producto. 15450587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15450587 1 mg 1 miligramo
15440587 0,5 mg 0.50 miligramo
2 options
Código de producto. 15450587
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66438.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2222.40
Tipo de producto cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI 5-24)
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Thr-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-His-Asp