missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camostat mesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16401887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16401887 50 mg 50 miligramos
16496206 100 mg 100 miligramos
16475718 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401887

Marca: Medchem Express HY13512

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.

Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Camostat mesylate
Forma física Solid
CAS 59721-29-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N4O8S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Camostat mesilate FOY305 FOY-S980
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (252.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.11 mM)
SMILES O=C(OCC(N(C)C)=O)CC1=CC=C(OC(C2=CC=C(NC(N)=N)C=C2)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 494.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.52
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.