Learn More
Camobucol, MedChemExpress
Código de producto. 16490556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
16490556 20 mg 20 miligramos
16438847 5 mg 5 miligramos
16436258 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16490556
Marca: Medchem Express HY14916
MedChemExpress Camobucol (AGIX 4207) is an orally active, phenolic antioxidant and anti-inflammatory compound with antirheumatic properties.
Camobucol (AGIX 4207) is an orally active, phenolic antioxidant and anti-inflammatory compound with antirheumatic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camobucol
CAS 216167-92-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H50O4S2
Cantidad 20 mg
Sinónimo AGIX 4207
SMILES CC(C)(C)C1=CC(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OCC(O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)=CC(C(C)(C)C)=C1O
Peso molecular (g/mol) 574.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.88
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation