missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CAMLG Antibody (OTI1A3), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70331JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CAMLG Monoclonal specifically detects CAMLG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| CAMLG | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CAMLG | |
| Full length recombinant protein of human CAMLG (NP_001736) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1A3 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| calcium modulating ligand, calcium signal-modulating cyclophilin ligand, calcium-signal modulating cyclophilin ligand, CAMLcalcium-modulating cyclophilin ligand, cyclophilin B-binding protein, MGC163197 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Signal Transduction | |
| 819.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido