Learn More
CAMLG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | CAMLG |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30229588
|
Novus Biologicals
NBP3-35381-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30227120
|
Novus Biologicals
NBP3-35381-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CAMLG Polyclonal antibody specifically detects CAMLG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceEspecificaciones
| CAMLG | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 819 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| calcium modulating ligand, calcium signal-modulating cyclophilin ligand, calcium-signal modulating cyclophilin ligand, CAMLcalcium-modulating cyclophilin ligand, cyclophilin B-binding protein, MGC163197 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human CAMLG (NP_001736.1).,, Sequence:, MESMAVATDGGERPGVPAGSGLSASQRRAELRRRKLLMNSEQRINRIMGFHRPGSGAEEESQTKSKQQDSDKLNSLSVPSVSKRVVLGDSVSTGTTDQQGGVAEVKGTQLGDKLDSFIKPPECSSDVNLELRQRNRGDLTADSVQRGSRHGLEQYLSRFEEAMKLRKQLISEKPSQEDGNTTEEFDSFRI | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |