missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaMKII alpha Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16850245 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16850245 20 μL 20 microlitros
16840245 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16850245

Marca: Proteintech 206661AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CaM kinase II, in a calcium and calmodulin dependent manner, phosphorylates many different brain substrates including synapsin I, tryptophan hydroxylase, tyrosine hydroxylase and nitric oxide synthase thereby performing regulatory functions associated with increases in intracellular free calcium. CaM kinase II is particularly abundant in the hippocampus and forebrain where it comprises approximately 1% of total protein. Within the neuron, CaM kinase II is a major component of the postsynaptic density fraction accounting for as much as 30% of total protein in the post synaptic density (PSD) region. Autophosphorylation of threonine-286 occurs after calcium/calmodulin activation and can enable CaM kinase II to remain active independent of free calcium. Autophosphorylation of CaM kinase II in hippocampal neurons, which results in relatively high levels of kinase activity even at basal calcium concentrations, may allow for both upward and downward regulation as opposed to simply on/off regulation.

Especificaciones

Antígeno CaMKII alpha
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.32 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CAMK2A
N.º de referencia del gen Q9UQM7
Alias de gen CaM kinase II subunit alpha, CaMK II subunit alpha, CAMK2A, CAMKA, CaMKII alpha, KIAA0968
Símbolos de los genes CAMK2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 815
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.