missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CaMKI Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (010), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17789613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17789613 100 μL 100 microlitros
17779813 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17789613 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543064

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Human CAMKI/CAMK1

CAMK1 (CaMK1) is a serine/threonine kinase that is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family. It is involved in cell differentiation, nervous system development, and signal transduction. CAMK1 is expressed in many tissues and is a component of a calmodulin-dependent protein kinase cascade. Calcium/calmodulin directly activates calcium/calmodulin-dependent protein kinase I by binding to the enzyme and indirectly promotes the phosphorylation and synergistic activation of the enzyme by calcium/calmodulin-dependent protein kinase I kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaMKI
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 010
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CAMK1
N.º de referencia del gen Q14012
Alias de gen AI505105; calcium/calmodulin dependent protein kinase I; calcium/calmodulin-dependent protein kinase I; calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1; CaM kinase I; CaM kinase I alpha; Camk1; CAMK1-PEN; Camki; caM-KI; CaMKIalpha; CaMKI-alpha; D6Ertd263e; G alpha interacting protein; Gaip; MGC120317; MGC120318; regulator of G-protein signalling 19
Símbolos de los genes CAMK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human CAMKI/CAMK1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8536
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.