missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Gloves

Código de producto. p-7146313
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
10636985 10 10 pares
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10636985

Marca: Honeywell KCL™ 073010141E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Gloves are a top-quality protective glove made of high-quality nitrile, making them useful for a wide range of applications.

  • Top-quality nitrile
  • Large spectrum of chemical resistance
  • Versatile glove suitable for numerous fields
  • Good flexibility
  • Anatomical design and excellent fit
  • Good sensitivity
  • Flock lining for added comfort
  • Approved for food handling and processing according to EU 1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad (Europa) EC Category PPE 3, suitable for food handling according to EU 1935/2004
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Cut Resistance Rating 0
Material Nitrilo
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0.4 mm
Revestimiento Flock Lined
Índice de pinchazos 1
Resistente a Resistentes a la permeación de productos químicos: AJL
Clasificación de desgarro 0
Longitud (métrico) 300-320 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.