Learn More
Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Gloves
Código de producto. 10636985
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
10636985 10 10 pares
1 options
Código de producto. 10636985 Proveedor Honeywell KCL™ N.º de proveedor 073010141E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Gloves are a top-quality protective glove made of high-quality nitrile, making them useful for a wide range of applications.
  • Top-quality nitrile
  • Large spectrum of chemical resistance
  • Versatile glove suitable for numerous fields
  • Good flexibility
  • Anatomical design and excellent fit
  • Good sensitivity
  • Flock lining for added comfort
  • Approved for food handling and processing according to EU 1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EC Category PPE 3, suitable for food handling according to EU 1935/2004
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Cut Resistance Rating 0
Material Nitrilo
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0.4 mm
Revestimiento Flock Lined
Índice de pinchazos 1
Resistente a Resistentes a la permeación de productos químicos: AJL
Clasificación de desgarro 0
Longitud (métrico) 300-320 mm