Learn More
Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Gloves
Código de producto. 10004714
Click to view available options
Tamaño:
7
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. 10004714
Marca: Honeywell KCL™ 072207141E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Gloves is made of polychloroprene and latex for the perfect balance of chemical and mechanical resistance.
  • Polychloroprene and natural latex construction for chemical and mechanical resistance
  • More durable alternative to natural latex
  • Anatomical design helps reduce operator fatigue
  • Good flexibility and distinct palm profile ensure excellent sensitivity and a sure grip
  • Cotton flock lining provides comfort
  • High user acceptance due to excellent comfort, reliability, and value
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EC Category PPE 3
Color Red
Cut Resistance Rating 1
Material Policloropreno, Látex
Tamaño 7
Grosor (métrico) 0.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Chemical protection
Material de revestimiento Cotton flock
Índice de pinchazos 1
Resistente a Resistance to permeation by chemicals: AKL
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 300 mm