missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Guantes Camapren™ 720
Descripción
- Excelente sensibilidad
- Buen agarre al manipular piezas grasientas y aceitosas
- Alta flexibilidad a bajas temperaturas
- Alta elasticidad
- Extremadamente cómodos
Especificaciones
Especificaciones
| Latex Free | No |
| Material | Policloropreno, Látex, Algodón |
| Tamaño | 7 |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,65 mm |
| Índice de pinchazos | 1 |
| Clasificación de desgarro | 1 |
| Longitud (métrico) | Entre 290 y 310 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?