missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calsequestrin 2 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1C10A1, Proteintech

Código de producto. 16898275 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16898275 20 μL 20 microlitros
16888275 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16898275

Marca: Proteintech 664191IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calsequestrin (CASQ) is a Ca2+-binding protein present primarily in junctional sarcoplasmic reticulum of skeletal and cardiac muscle; the cardiac form (CASQ2) is encoded by a separate gene. The primary role of CASQ2 is buffering of the sarcoplasmic reticulum Ca2+ ions, but another role for CASQ2 has emerged recently: CASQ2 regulates the open probability of ryanodine receptor 2 (RyR2). Mutations in CASQ2 cause stress-induced polymorphic ventricular tachycardia, also referred to as catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia 2 (CPVT2), a disease characterized by bidirectional ventricular tachycardia that may lead to cardiac arrest.

Especificaciones

Antígeno Calsequestrin 2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1C10A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CASQ2
N.º de referencia del gen O09161, O14958, O18934, P51868
Alias de gen Calsequestrin 2, CASQ2, PDIB2
Símbolos de los genes Casq2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Calsequestrin 2 Fusion Protein Ag13246
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12373, 29209, 397436, 845
Especies diana Human, Pig, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.